주요 문서
710849
Sigma-Aldrich
3-Aminopyridine-4-carboxylic acid
95%
동의어(들):
3-Aminoisonicotinic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 G
₩43,645
₩43,645
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
1 G
₩43,645
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C6H6N2O2
CAS Number:
Molecular Weight:
138.12
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
₩43,645
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
분석
95%
양식
solid
mp
305-310 °C
작용기
carboxylic acid
SMILES string
Nc1cnccc1C(O)=O
InChI
1S/C6H6N2O2/c7-5-3-8-2-1-4(5)6(9)10/h1-3H,7H2,(H,9,10)
InChI key
FYEQKMAVRYRMBL-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)