주요 문서
777544
Sigma-Aldrich
2-Bromo-4-methoxybenzaldehyde
97%
동의어(들):
3-Bromo-4-formylanisole
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C8H7BrO2
CAS Number:
Molecular Weight:
215.04
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
97%
양식
solid
mp
75-77 °C
SMILES string
Brc1c(ccc(c1)OC)C=O
InChI
1S/C8H7BrO2/c1-11-7-3-2-6(5-10)8(9)4-7/h2-5H,1H3
InChI key
ODISAUHBLBVQKC-UHFFFAOYSA-N
관련 카테고리
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)