주요 문서
776963
Sigma-Aldrich
2-Chloro-4-methylbenzaldehyde
97%
동의어(들):
2-Chloro-p-tolualdehyde
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C8H7ClO
CAS Number:
Molecular Weight:
154.59
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
97%
양식
solid
mp
27-30 °C
작용기
aldehyde
chloro
SMILES string
[H]C(C1=C(Cl)C=C(C)C=C1)=O
InChI
1S/C8H7ClO/c1-6-2-3-7(5-10)8(9)4-6/h2-5H,1H3
InChI key
OSPMNRDGMUPWNO-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
CorrosionExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)