주요 문서
775827
Sigma-Aldrich
3-(Dimethylamino)propionic acid hydrochloride
97%
동의어(들):
β-(Dimethylamino)propanoic acid hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
5 G
₩174,885
25 G
₩621,383
₩174,885
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
5 G
₩174,885
25 G
₩621,383
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C5H11NO2 · HCl
CAS Number:
Molecular Weight:
153.61
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
₩174,885
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
Quality Level
분석
97%
양식
solid
mp
186-191 °C
작용기
amine
carboxylic acid
SMILES string
[Cl-].N(CCC(=O)O)(C)C.[H+]
InChI
1S/C5H11NO2.ClH/c1-6(2)4-3-5(7)8;/h3-4H2,1-2H3,(H,7,8);1H
InChI key
JTNKXYWGZCNBCH-UHFFFAOYSA-N
관련 카테고리
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)