주요 문서
284394
Sigma-Aldrich
N,N-Dimethylglycine ethyl ester
98%
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
25 G
₩106,575
₩106,575
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
25 G
₩106,575
About This Item
Linear Formula:
(CH3)2NCH2COOC2H5
CAS Number:
Molecular Weight:
131.17
Beilstein:
1750085
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
₩106,575
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
Quality Level
분석
98%
반응 적합성
reaction type: solution phase peptide synthesis
refractive index
n20/D 1.413 (lit.)
bp
150-151 °C (lit.)
density
0.928 g/mL at 25 °C (lit.)
응용 분야
peptide synthesis
SMILES string
CCOC(=O)CN(C)C
InChI
1S/C6H13NO2/c1-4-9-6(8)5-7(2)3/h4-5H2,1-3H3
InChI key
BGCNBOFPABQGNG-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
FlameExclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
89.6 °F - closed cup
Flash Point (°C)
32 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Tzi-Yi Wu et al.
International journal of molecular sciences, 12(12), 8750-8772 (2012-01-25)
This work includes specific basic characterization of synthesized glycine-based Ionic Liquid (IL) [QuatGly-OEt][EtOSO(3)] by NMR, elementary analysis and water content. Thermophysical properties such as density, ρ, viscosity, η, refractive index, n, and conductivity, κ, for the binary mixture of [QuatGly-OEt][EtOSO(3)]