775118
Borane dimethyl sulfide complex solution
1.0 M in 2-methyltetrahydrofuran
동의어(들):
BMS, Trihydro[thiobis[methane]]boron
크기 선택
About This Item
추천 제품
양식
liquid
Quality Level
반응 적합성
reagent type: reductant
환경친화적 대안 제품 특성
Safer Solvents and Auxiliaries
Use of Renewable Feedstocks
Inherently Safer Chemistry for Accident Prevention
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
농도
1.0 M in 2-methyltetrahydrofuran
density
0.844 g/mL at 25 °C
작용기
thioether
환경친화적 대안 카테고리
, Aligned
저장 온도
2-8°C
SMILES string
B.CSC
InChI
1S/C2H6S.BH3/c1-3-2;/h1-2H3;1H3
InChI key
RMHDLBZYPISZOI-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
애플리케이션
Reactant involved in:
- Hydroboration / oxidation
포장
법적 정보
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - Water-react 1
보충제 위험성
Storage Class Code
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
9.3 °F
Flash Point (°C)
-12.6 °C