주요 문서
774367
Sigma-Aldrich
7-Bromo-2,1,3-benzothiadiazole-4-carboxaldehyde
≥97%
동의어(들):
7-Bromo-2,1,3-benzothiadiazole-4-carbaldehyde, 7-Bromo-4-formyl-2,1,3-benzothiadiazole
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
500 MG
₩153,062
₩153,062
예상 입고일2025년 4월 21일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
500 MG
₩153,062
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C7H3BrN2OS
CAS Number:
Molecular Weight:
243.08
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
₩153,062
예상 입고일2025년 4월 21일세부사항
벌크 견적 요청
Quality Level
분석
≥97%
양식
solid
mp
192-194 °C
작용기
aldehyde
bromo
저장 온도
2-8°C
SMILES string
Brc1ccc(C=O)c2nsnc12
InChI
1S/C7H3BrN2OS/c8-5-2-1-4(3-11)6-7(5)10-12-9-6/h1-3H
InChI key
VPDPNJVAWKCZEH-UHFFFAOYSA-N
관련 카테고리
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)