주요 문서
702803
Sigma-Aldrich
2,1,3-Benzothiadiazole-4,7-bis(boronic acid pinacol ester)
95%
동의어(들):
Benzo[c]-1,2,3-thiadiazol-4,7-diyl-4,7-diboronic acid dipinacol ester
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 G
₩370,069
₩370,069
예상 입고일2025년 4월 21일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
1 G
₩370,069
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C18H26B2N2O4S
CAS Number:
Molecular Weight:
388.10
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
₩370,069
예상 입고일2025년 4월 21일세부사항
벌크 견적 요청
Quality Level
분석
95%
양식
powder
mp
207-212 °C
SMILES string
CC1(C)OB(OC1(C)C)c2ccc(B3OC(C)(C)C(C)(C)O3)c4nsnc24
InChI
1S/C18H26B2N2O4S/c1-15(2)16(3,4)24-19(23-15)11-9-10-12(14-13(11)21-27-22-14)20-25-17(5,6)18(7,8)26-20/h9-10H,1-8H3
InChI key
DHWADSHFLSDMBJ-UHFFFAOYSA-N
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서
Organic electronics promise renewable energy solutions surpassing silicon-based tech.
Professor Chen (Nankai University, China) and his team explain the strategies behind their recent record-breaking organic solar cells, reaching a power conversion efficiency of 17.3%.