주요 문서
774316
Sigma-Aldrich
2-(2-Thienyl)-1H-benzimidazole
95%
동의어(들):
2-(Thiophen-2-yl)benzimidazole
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C11H8N2S
CAS Number:
Molecular Weight:
200.26
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
95%
양식
solid
mp
334-338 °C
SMILES string
c1ccc2[nH]c(nc2c1)-c3cccs3
InChI
1S/C11H8N2S/c1-2-5-9-8(4-1)12-11(13-9)10-6-3-7-14-10/h1-7H,(H,12,13)
InChI key
XXCGVPNWMZKOER-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
CorrosionExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)