주요 문서
772534
Sigma-Aldrich
Ethyl 2-(trifluoromethyl)thiazole-5-carboxylate
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C7H6F3NO2S
CAS Number:
Molecular Weight:
225.19
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
97%
양식
liquid
refractive index
n20/D 1.441
density
1.344 g/mL at 25 °C
작용기
ester
fluoro
SMILES string
CCOC(=O)c1cnc(s1)C(F)(F)F
InChI
1S/C7H6F3NO2S/c1-2-13-5(12)4-3-11-6(14-4)7(8,9)10/h3H,2H2,1H3
InChI key
KQTWGECEHUVSPX-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
198.0 °F
Flash Point (°C)
92.22 °C
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)