주요 문서
771767
Sigma-Aldrich
Acetylcholine chloride (N,N,N-trimethyl-d9)
98 atom % D, 98%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
(CD3)3N(Cl)(CH2)2OCOCH3
Molecular Weight:
190.72
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352108
PubChem Substance ID:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
동위원소 순도
98 atom % D
분석
98%
양식
powder
기술
mass spectrometry (MS): suitable
질량 이동
M+9
SMILES string
CC(OCC[N+](C([2H])([2H])[2H])(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H])=O.[Cl-]
InChI
1S/C7H16NO2.ClH/c1-7(9)10-6-5-8(2,3)4;/h5-6H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1/i2D3,3D3,4D3;
InChI key
JUGOREOARAHOCO-WWMMTMLWSA-M
관련 카테고리
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)