주요 문서
771759
Sigma-Aldrich
2-Methylpyridine borane complex solution
0.5 M in dichloromethane
동의어(들):
2-Picoline borane complex solution, 2-Picoline borane complex
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C6H7N · BH3
CAS Number:
Molecular Weight:
106.96
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
양식
liquid
반응 적합성
reagent type: reductant
농도
0.5 M in dichloromethane
mp
44-46 °C (lit.)
density
1.297 g/mL at 25 °C
저장 온도
2-8°C
SMILES string
[BH3-][n+]1ccccc1C
InChI
1S/C6H10BN/c1-6-4-2-3-5-8(6)7/h2-5H,1,7H3
InChI key
JWXUMNOOAYRPKH-UHFFFAOYSA-N
애플리케이션
  • Environmentally benign reducing agent
Reactant for:
  • Reductive amination
  • N-Benzyl-protection of amino acid derivatives by reductive alkylation
  • Reductive alkoxyamination
픽토그램
FlameHealth hazardExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3 - Water-react 2
표적 기관
Central nervous system
WGK
WGK 3
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)