주요 문서
77004
Sigma-Aldrich
Tetrabutylammonium hydrogen difluoride solution
~50% in acetonitrile
동의어(들):
TBABF, Tetrabutylammonium bifluoride, Tetrabutylammonium difluoride
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
100 ML
₩525,364
₩525,364
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
100 ML
₩525,364
About This Item
Linear Formula:
(CH3CH2CH2CH2)4N(HF2)
CAS Number:
Molecular Weight:
281.47
Beilstein:
4729304
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352101
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
₩525,364
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
양식
solution
농도
~50% in acetonitrile
불순물
≤1% water
작용기
amine
저장 온도
2-8°C
SMILES string
[F-].F[H].CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC
InChI
1S/C16H36N.2FH/c1-5-9-13-17(14-10-6-2,15-11-7-3)16-12-8-4;;/h5-16H2,1-4H3;2*1H/q+1;;/p-1
InChI key
ZHBDKVWQJKYIFF-UHFFFAOYSA-M
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
  • Used as an etchant for silica films
Reactant for:
  • Nucleophilic fluorination
  • Ring-opening fluorination reaction
  • Substitution reactions
기타 정보
Efficient fluorinating agent[1][2]
픽토그램
FlameCorrosionExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
<50.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
< 10 °C - closed cup
개인 보호 장비
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
P. Bosch et al.
Tetrahedron Letters, 28, 4733-4733 (1987)
F. Camps et al.
The Journal of Organic Chemistry, 54, 4294-4294 (1989)