주요 문서
294977
Sigma-Aldrich
Air
dry
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
57 L
₩454,517
₩454,517
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
57 L
₩454,517
About This Item
MDL number:
UNSPSC 코드:
12142100
NACRES:
NA.22
₩454,517
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
vapor density
1 (vs air)
Quality Level
불순물
≤10 ppm water
bp
−189 °C (lit.)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
포장
Supplied in a carbon steel lecture bottle with a CGA180M/CGA110F needle valve installed.
Compatible with the following:
  • Aldrich® lecture-bottle station systems
  • Aldrich® lecture-bottle gas regulators
기타 정보
법적 정보
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
퍼지 벨브
제품 번호
설명
가격
호스 바브
제품 번호
설명
가격
픽토그램
Gas cylinder
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Press. Gas Compr. Gas
Storage Class Code
2A - Gases
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)