주요 문서
768944
Sigma-Aldrich
4-Pentyn-1-amine hydrochloride
≥97.0% (GC)
동의어(들):
1-Amino-4-pentyne hydrochloride, 4-Pentynylamine hydrochloride, 5-Amino-1-pentyne hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
500 MG
₩342,157
₩342,157
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
500 MG
₩342,157
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C5H9N· HCl
CAS Number:
Molecular Weight:
119.59
Beilstein:
7376466
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
₩342,157
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
Quality Level
분석
≥97.0% (GC)
97.0-103.0%
양식
powder
작용기
amine
SMILES string
C#CCCCN.Cl
InChI
1S/C5H9N.ClH/c1-2-3-4-5-6;/h1H,3-6H2;1H
InChI key
AJKFBGIRKUYQBB-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Corrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Storage Class Code
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)