주요 문서
768278
Sigma-Aldrich
1-Propanol-1,1,2,3,3,3-d6
98 atom % D, 99% (CP)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CD3CDHCD2OH
Molecular Weight:
66.13
UNSPSC 코드:
12352001
PubChem Substance ID:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
동위원소 순도
98 atom % D
분석
99% (CP)
양식
liquid
질량 이동
M+6
SMILES string
[2H]C([H])(C([2H])(O)[2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C3H8O/c1-2-3-4/h4H,2-3H2,1H3/i1D3,2D,3D2
InChI key
BDERNNFJNOPAEC-CNQUWIHNSA-N
관련 카테고리
픽토그램
FlameCorrosionExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Central nervous system
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
59.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
15 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)