분석
99% (HPLC)
양식
solid
환경친화적 대안 제품 특성
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
mp
245-255 °C
환경친화적 대안 카테고리
, Enabling
SMILES string
OC(=O)c1cc(cc(c1)C(O)=O)C#C
InChI
1S/C10H6O4/c1-2-6-3-7(9(11)12)5-8(4-6)10(13)14/h1,3-5H,(H,11,12)(H,13,14)
InChI key
XKEUZQRIANAGPB-UHFFFAOYSA-N
일반 설명
애플리케이션
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
활성 필터