주요 문서
711217
Sigma-Aldrich
5-Bromoisophthalic acid
동의어(들):
5-Bromo-1,3-benzenedicarbonic acid, 5-Bromo-1,3-benzenedicarboxylic acid, 5-Bromoisophthalic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
5 G
₩264,205
₩264,205
예상 입고일2025년 4월 14일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
5 G
₩264,205
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C8H5BrO4
CAS Number:
Molecular Weight:
245.03
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
₩264,205
예상 입고일2025년 4월 14일세부사항
벌크 견적 요청
양식
solid
mp
270-275 °C
작용기
bromo
carboxylic acid
SMILES string
OC(=O)c1cc(Br)cc(c1)C(O)=O
InChI
1S/C8H5BrO4/c9-6-2-4(7(10)11)1-5(3-6)8(12)13/h1-3H,(H,10,11)(H,12,13)
InChI key
JATKASGNRMGFSW-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
Reactant for:
  • Preparation of manganese(II) bromoisophthalate bis(pyridyl)ethane coordination polymer
  • Preparation of nickel(II) and cobalt(II) bromoisophthalate coordination polymers
  • Preparation of copper bromoisophthalate bis(triazolyl)butane coordination polymer
  • Preparation of cesium isophthalate crown ether complexes
  • Hydrothermal preparation of zinc and cadmium bromoisophthalate polymeric complexes with dipyridyl-type coligands
픽토그램
Skull and crossbones
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)