주요 문서
767069
Sigma-Aldrich
4-Chloro-8-methoxy-2-methylquinoline
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C11H10ClNO
CAS Number:
Molecular Weight:
207.66
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
97%
양식
solid
mp
80-85 °C
작용기
chloro
저장 온도
2-8°C
SMILES string
COc1cccc2c(Cl)cc(C)nc12
InChI
1S/C11H10ClNO/c1-7-6-9(12)8-4-3-5-10(14-2)11(8)13-7/h3-6H,1-2H3
InChI key
RHSCPZBPNUZBOA-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
Skull and crossbonesCorrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)