주요 문서
D36607
Sigma-Aldrich
Dibenzyl phosphite
technical grade
동의어(들):
Dibenzyl phosphonate
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
5 G
₩51,156
25 G
₩140,172
100 G
₩369,866
₩51,156
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
5 G
₩51,156
25 G
₩140,172
100 G
₩369,866
About This Item
Linear Formula:
(C6H5CH2O)2P(O)H
CAS Number:
Molecular Weight:
262.24
Beilstein:
1982794
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
₩51,156
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
Grade
technical grade
Quality Level
양식
liquid
refractive index
n20/D 1.555 (lit.)
bp
110-120 °C/0.01 mmHg (lit.)
density
1.187 g/mL at 25 °C (lit.)
저장 온도
2-8°C
SMILES string
O=[PH](OCc1ccccc1)OCc2ccccc2
InChI
1S/C14H15O3P/c15-18(16-11-13-7-3-1-4-8-13)17-12-14-9-5-2-6-10-14/h1-10,18H,11-12H2
InChI key
MIBXHGZAARWAGI-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
230.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
110 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Francis J Osonga et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 25(11) (2020-06-13)
Plant-based pathogenic microbes hinder the yield and quality of food production. Plant diseases have caused an increase in food costs due to crop destruction. There is a need to develop novel methods that can target and mitigate pathogenic microbes. This