주요 문서
766771
Sigma-Aldrich
3-Iodo-7-methylimidazo[1,2-a]pyridine
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C8H7IN2
CAS Number:
Molecular Weight:
258.06
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
97%
양식
solid
mp
109-117 °C
작용기
iodo
저장 온도
−20°C
SMILES string
Cc1ccn2c(I)cnc2c1
InChI
1S/C8H7IN2/c1-6-2-3-11-7(9)5-10-8(11)4-6/h2-5H,1H3
InChI key
JHYOINIROVIUFH-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)