주요 문서
766445
Sigma-Aldrich
(Acetonitrile)[1,3-bis(2,6-diisopropylphenyl)imidazol-2-ylidene]gold(I) tetrafluoroborate
동의어(들):
IPr Au(MeCN)BF4
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
100 MG
₩120,684
500 MG
₩438,785
₩120,684
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
100 MG
₩120,684
500 MG
₩438,785
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C29H39AuBF4N3
CAS Number:
Molecular Weight:
713.41
MDL number:
UNSPSC 코드:
12161600
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
₩120,684
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
양식
solid
반응 적합성
core: gold
reagent type: catalyst
불순물
(May contain up to 15% of the chloride salt 696277.)
mp
162-167 °C (decomposition)
SMILES string
CC#N.F[B-](F)(F)F.CC(C)c1cccc(C(C)C)c1N2C=CN(C2=[Au+])c3c(cccc3C(C)C)C(C)C
InChI
1S/C27H36N2.C2H3N.Au.BF4/c1-18(2)22-11-9-12-23(19(3)4)26(22)28-15-16-29(17-28)27-24(20(5)6)13-10-14-25(27)21(7)8;1-2-3;;2-1(3,4)5/h9-16,18-21H,1-8H3;1H3;;/q;;+1;-1
InChI key
YZYFYLAQORXITI-UHFFFAOYSA-N
애플리케이션
Useful in the synthesis of pyrroles by amino-Claisen rearrangement
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)