주요 문서
766119
Sigma-Aldrich
5-Fluoro-2-pyridylzinc bromide solution
0.6 M in THF
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C5H3BrFNZn
CAS Number:
Molecular Weight:
241.38
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
양식
solution
반응 적합성
core: zinc
reagent type: catalyst
reaction type: Negishi Coupling
농도
0.6 M in THF
불순물
<5% free chloride
density
1.002 g/mL at 25 °C
작용기
fluoro
저장 온도
2-8°C
SMILES string
Fc1ccc([Zn]Br)nc1
InChI
1S/C5H3FN.BrH.Zn/c6-5-2-1-3-7-4-5;;/h1-2,4H;1H;/q;;+1/p-1
InChI key
GUNYTXBFDVSHAJ-UHFFFAOYSA-M
애플리케이션
Nucleophlic reagent applicable for substitution and addition reactions. Also could be used in cross coupling reactions (Negishi couplings).
technical-documents
법적 정보
Product of Rieke Metals, Inc.
Rieke is a registered trademark of Rieke Metals, Inc.
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
보충제 위험성
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
-2.2 °F
Flash Point (°C)
-19 °C
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)