주요 문서
154253
Sigma-Aldrich
4-Bromo-2-methylaniline
97%
동의어(들):
2-Amino-5-bromotoluene, 4-Bromo-o-toluidine
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
25 G
₩85,565
₩85,565
출고 가능일2025년 4월 18일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
25 G
₩85,565
About This Item
Linear Formula:
BrC6H3(CH3)NH2
CAS Number:
Molecular Weight:
186.05
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
₩85,565
출고 가능일2025년 4월 18일세부사항
벌크 견적 요청
Quality Level
분석
97%
bp
240 °C (lit.)
mp
57-59 °C (lit.)
작용기
bromo
SMILES string
Cc1cc(Br)ccc1N
InChI
1S/C7H8BrN/c1-5-4-6(8)2-3-7(5)9/h2-4H,9H2,1H3
InChI key
PCHYYOCUCGCSBU-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
애플리케이션
4-Bromo-2-methylaniline was used in the preparation of 4-Bromo-2-methylphenol[1].
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
235.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
113 °C - closed cup
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
QSAR for the cytotoxicity of 2-alkyl or 2, 6-dialkyl, 4-X-phenols: the nature of the radical reaction.
J. Chem. Soc. Perkin Trans. II, 6, 1112-1117 (2002)
Anton Georgiev et al.
Spectrochimica acta. Part A, Molecular and biomolecular spectroscopy, 175, 76-91 (2016-12-27)
In this paper three different "push-pull" 4-aminoazobenzene dyes have been synthesized in order to characterize their photochromic behavior in different solvents. The molecular geometry was optimized by DFT/B3LYP functional combined with the standard 6-31+G(d,p) basis set for trans (E) and