764701
2,5-Dioxo-1-pyrrolidinyl 5-[4-(1,2,4,5-tetrazin-3-yl)benzylamino]-5-oxopentanoate
≥90%
동의어(들):
5-Oxo-5-[[[4-(1,2,4,5-tetrazin-3-yl)phenyl]methyl]amino]pentanoic acid 2,5-dioxo-1-pyrrolidinyl ester, Benzylamino tetrazine N-hydroxysuccinimidyl ester, Benzylaminotetrazine-NHS, Bz-Tz-NHS
About This Item
추천 제품
분석
≥90%
양식
solid
반응 적합성
reaction type: click chemistry
reagent type: linker
작용기
NHS ester
저장 온도
−20°C
SMILES string
O=C(CCCC(ON1C(CCC1=O)=O)=O)NCC(C=C2)=CC=C2C3=NN=CN=N3
InChI
1S/C18H18N6O5/c25-14(2-1-3-17(28)29-24-15(26)8-9-16(24)27)19-10-12-4-6-13(7-5-12)18-22-20-11-21-23-18/h4-7,11H,1-3,8-10H2,(H,19,25)
InChI key
QDUUJWMNSUXICN-UHFFFAOYSA-N
애플리케이션
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
이미 열람한 고객