주요 문서
212970
Sigma-Aldrich
2-(Bromomethyl)acrylic acid
98%
동의어(들):
α-(Bromomethyl)acrylic acid, 2-(Bromomethyl)-2-propenoic acid, Bromomethylacrylic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 G
₩117,537
10 G
₩656,908
₩117,537
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
1 G
₩117,537
10 G
₩656,908
About This Item
Linear Formula:
CH2=C(CH2Br)COOH
CAS Number:
Molecular Weight:
164.99
Beilstein:
2426204
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
₩117,537
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
분석
98%
양식
solid
mp
70-73 °C (lit.)
저장 온도
2-8°C
SMILES string
OC(=O)C(=C)CBr
InChI
1S/C4H5BrO2/c1-3(2-5)4(6)7/h1-2H2,(H,6,7)
InChI key
NOOYFQLPKUQDNE-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
Reacts with aldehydes and ketones to form α-methylene-butyrolactones.[1] Used in the synthesis of methotrexate analogues.[2]
픽토그램
Corrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Skin Corr. 1B
Storage Class Code
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
A Abraham et al.
Journal of medicinal chemistry, 34(1), 222-227 (1991-01-01)
Five analogues of methotrextate (MTX), 10-deazaaminopterin (10-DAM), and 10-ethyl-10-deazaaminopterin (10-EDAM) in which the glutamate moiety was replaced by either a gamma-methyleneglutamate or beta-hydroxyglutamate were synthesized and evaluated for their antifolate activity. These analogous are 4-amino-4-deoxy-N10-methylpteroyl-beta-hydroxyglutamic acid (1), 4-amino-4-deoxy-10-deazapteroyl-beta-hydroxyglutamic acid (2)
Synthesis, 530-530 (1990)