주요 문서
763012
Sigma-Aldrich
CPhos Pd G2
95%
동의어(들):
CPhos-G2-Palladacycle, CPhos-Pd-G2, Chloro[(2-dicyclohexylphosphino-2′,6′-bis(N,N-dimethylamino)-1,1′-biphenyl)-2-(2′-amino-1,1′-biphenyl)]palladium(II)
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
500 MG
₩459,998
₩459,998
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
500 MG
₩459,998
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C40H51ClN3PPd
CAS Number:
Molecular Weight:
746.70
MDL number:
UNSPSC 코드:
12161600
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
₩459,998
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
분석
95%
양식
solid
특징
generation 2
반응 적합성
core: palladium
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: catalyst
reaction type: Cross Couplings
mp
152-163 °C (decomposition)
작용기
phosphine
SMILES string
Nc1ccccc1-c2ccccc2[Pd]Cl.CN(C)c3cccc(N(C)C)c3-c4ccccc4P(C5CCCCC5)C6CCCCC6
InChI
1S/C28H41N2P.C12H10N.ClH.Pd/c1-29(2)25-19-13-20-26(30(3)4)28(25)24-18-11-12-21-27(24)31(22-14-7-5-8-15-22)23-16-9-6-10-17-23;13-12-9-5-4-8-11(12)10-6-2-1-3-7-10;;/h11-13,18-23H,5-10,14-17H2,1-4H3;1-6,8-9H,13H2;1H;/q;;;+1/p-1
InChI key
DHXLRDVUKOAYPC-UHFFFAOYSA-M
관련 제품
제품 번호
설명
가격
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서
Buchwald precatalysts and ligands are bulky electron-rich dialkylbiaryl phospine-based catalysts and structurally related ligands that improve reactivity in Pd-catalyzed cross - coupling reactions