문서
762997
Sigma-Aldrich
2-Imidazolidone-(ethylene-d4)
98 atom % D, 98% (CP)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C3D4H2N2O
Molecular Weight:
90.12
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352005
PubChem Substance ID:
동위원소 순도
98 atom % D
분석
98% (CP)
형태
crystals
기술
mass spectrometry (MS): suitable
질량 이동
M+4
SMILES string
O=C1NC([2H])([2H])C([2H])([2H])N1
InChI
1S/C3H6N2O/c6-3-4-1-2-5-3/h1-2H2,(H2,4,5,6)/i1D2,2D2
InChI key
YAMHXTCMCPHKLN-LNLMKGTHSA-N
관련 카테고리
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
픽토그램
Health hazardExclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - STOT RE 2
표적 기관
Thyroid
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable