주요 문서
762563
Sigma-Aldrich
2-(2-Bromophenyl)-1-methyl-1H-benzimidazole
97%
동의어(들):
2-(2-Bromophenyl)-1-methyl-1H-benzo[d]imidazole
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C14H11BrN2
CAS Number:
Molecular Weight:
287.15
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
97%
양식
solid
mp
114-119 °C
작용기
bromo
SMILES string
Cn1c(nc2ccccc12)-c3ccccc3Br
InChI
1S/C14H11BrN2/c1-17-13-9-5-4-8-12(13)16-14(17)10-6-2-3-7-11(10)15/h2-9H,1H3
InChI key
GXKNXZLRJJKVDG-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Skull and crossbonesCorrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)