주요 문서
762121
Sigma-Aldrich
4-Bromobenzocyclobutene
96%
동의어(들):
3-Bromobicyclo[4.2.0]octa-1,3,5-triene, 4-Bromo-1,2-dihydrobenzocyclobutene
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 G
₩116,319
₩116,319
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
1 G
₩116,319
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C8H7Br
CAS Number:
Molecular Weight:
183.05
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
₩116,319
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
Quality Level
분석
96%
양식
liquid
refractive index
n20/D 1.589
density
1.470 g/mL at 25 °C
작용기
bromo
저장 온도
2-8°C
SMILES string
Brc1ccc2CCc2c1
InChI
1S/C8H7Br/c9-8-4-3-6-1-2-7(6)5-8/h3-5H,1-2H2
InChI key
GMHHTGYHERDNLO-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
212.0 °F
Flash Point (°C)
100 °C
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)