주요 문서
760234
Sigma-Aldrich
3,4-Dihydro-2H-benzopyran-3-carboxylic acid
97%
동의어(들):
3,4-Dihydro-2H-1-benzopyran-3-carboxylic acid, Chroman-3-carboxylic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C10H10O3
CAS Number:
Molecular Weight:
178.18
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
97%
양식
solid
mp
120-125 °C
작용기
carboxylic acid
SMILES string
OC(=O)C1COc2ccccc2C1
InChI
1S/C10H10O3/c11-10(12)8-5-7-3-1-2-4-9(7)13-6-8/h1-4,8H,5-6H2,(H,11,12)
InChI key
UGAGZMGJJFSKQM-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)