주요 문서
270121
Sigma-Aldrich
Methyl (S)-(+)-3-hydroxy-2-methylpropionate
97%
동의어(들):
(+)-Methyl L-β-hydroxyisobutyrate, (S)-(+)-3-Hydroxy-2-methylpropionic acid methyl ester
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
5 G
₩264,306
25 G
₩1,247,334
100 G
₩2,826,674
₩264,306
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
5 G
₩264,306
25 G
₩1,247,334
100 G
₩2,826,674
About This Item
Linear Formula:
HOCH2CH(CH3)CO2CH3
CAS Number:
Molecular Weight:
118.13
Beilstein:
1720830
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352108
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
₩264,306
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
Quality Level
분석
97%
양식
liquid
광학 활성
[α]19/D +26°, c = 4 in methanol
광학 순도
ee: 99% (GLC)
refractive index
n20/D 1.425 (lit.)
bp
74 °C/10 mmHg (lit.)
density
1.071 g/mL at 25 °C (lit.)
작용기
ester
hydroxyl
SMILES string
COC(=O)[C@@H](C)CO
InChI
1S/C5H10O3/c1-4(3-6)5(7)8-2/h4,6H,3H2,1-2H3/t4-/m0/s1
InChI key
ATCCIZURPPEVIZ-BYPYZUCNSA-N
애플리케이션
Methyl (S)-(+)-3-hydroxy-2-methylpropionate may be used as a starting material in the total synthesis of (+)-discodermolide, a potent antimitotic agent.[1]
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
176.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
80 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Total synthesis of the antimicrotubule agent (+)-discodermolide using boron-mediated aldol reactions of chiral ketones.
Paterson I, et al.
Angewandte Chemie (International Edition in English), 39(2), 377-380 (2000)