문서
760021
Sigma-Aldrich
6-Chloro-4-hydroxy-5-methylpyrimidine
96%
동의어(들):
4-Chloro-6-hydroxy-5-methylpyrimidine, 6-Chloro-5-methyl-4-pyrimidinol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C5H5ClN2O
CAS Number:
Molecular Weight:
144.56
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
96%
형태
solid
mp
198-203 °C
SMILES string
Cc1c(O)ncnc1Cl
InChI
1S/C5H5ClN2O/c1-3-4(6)7-2-8-5(3)9/h2H,1H3,(H,7,8,9)
InChI key
XZDABTAOUACVLS-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
CorrosionExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable