주요 문서
759732
Sigma-Aldrich
3-Bromo-4-methylbenzyl alcohol
97%
동의어(들):
(3-Bromo-4-methylphenyl)methanol, 3-Bromo-4-methylbenzenemethanol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C8H9BrO
CAS Number:
Molecular Weight:
201.06
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
97%
양식
powder
mp
38-42 °C
작용기
bromo
hydroxyl
SMILES string
Cc1ccc(CO)cc1Br
InChI
1S/C8H9BrO/c1-6-2-3-7(5-10)4-8(6)9/h2-4,10H,5H2,1H3
InChI key
ZRBDUKUJADUIEO-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)