주요 문서
759368
Sigma-Aldrich
2,4-Piperidinedione
97%
동의어(들):
2,4-Diketopiperidine, 2,4-Dioxopiperidine
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
250 MG
₩56,739
₩56,739
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
250 MG
₩56,739
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C5H7NO2
CAS Number:
Molecular Weight:
113.11
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
₩56,739
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
Quality Level
분석
97%
양식
solid
mp
98-103 °C
작용기
ketone
SMILES string
O=C1CCNC(=O)C1
InChI
1S/C5H7NO2/c7-4-1-2-6-5(8)3-4/h1-3H2,(H,6,8)
InChI key
RDNZDMDLRIQQAX-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)