문서
8.14160
Sigma-Aldrich
2,5-Piperazinedione
for synthesis
동의어(들):
2,5-Piperazinedione, Glycinanhydride, 2,5-Diketopiperazine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C4H6N2O2
CAS Number:
Molecular Weight:
114.10
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352115
EC 인덱스 번호:
203-411-5
NACRES:
NA.22
Quality Level
형태
powder
solubility
142 g/L
저장 온도
2-30°C
InChI
1S/C4H6N2O2/c7-3-1-5-4(8)2-6-3/h1-2H2,(H,5,8)(H,6,7)
InChI key
BXRNXXXXHLBUKK-UHFFFAOYSA-N
분석 메모
Assay (ex N): ≥ 98.0 %
Identity (IR): passes test
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable