주요 문서
758450
Sigma-Aldrich
2-(Hydroxymethyl)benzothiazole
97%
동의어(들):
Benzothiazole-2-methanol
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
5 G
₩226,548
₩226,548
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
5 G
₩226,548
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C8H7NOS
CAS Number:
Molecular Weight:
165.21
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
₩226,548
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
Quality Level
분석
97%
양식
solid
mp
85-93 °C
작용기
hydroxyl
저장 온도
2-8°C
SMILES string
OCc1nc2ccccc2s1
InChI
1S/C8H7NOS/c10-5-8-9-6-3-1-2-4-7(6)11-8/h1-4,10H,5H2
InChI key
PQXMQZYDBQBWNL-UHFFFAOYSA-N
관련 카테고리
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)