주요 문서
755524
Sigma-Aldrich
Stachydrine-(dimethyl-13C2) monohydrate
99 atom % 13C, 97% (CP)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
13C2C5H14ClNO2
Molecular Weight:
181.63
UNSPSC 코드:
12352005
PubChem Substance ID:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
동위원소 순도
99 atom % 13C
분석
97% (CP)
양식
solid
기술
mass spectrometry (MS): suitable
질량 이동
M+2
저장 온도
−20°C
SMILES string
O.[13CH3][N+]1([13CH3])CCC[C@H]1C([O-])=O
InChI
1S/C7H13NO2.H2O/c1-8(2)5-3-4-6(8)7(9)10;/h6H,3-5H2,1-2H3;1H2/t6-;/m0./s1/i1+1,2+1;
InChI key
NWISQTGOJJKFRW-AATPMFDHSA-N
관련 카테고리
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)