주요 문서
754765
Sigma-Aldrich
2-Iodo-5-methoxybenzaldehyde
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C8H7IO2
CAS Number:
Molecular Weight:
262.04
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
97%
양식
solid
mp
110-115 °C
작용기
aldehyde
iodo
SMILES string
COc1ccc(I)c(C=O)c1
InChI
1S/C8H7IO2/c1-11-7-2-3-8(9)6(4-7)5-10/h2-5H,1H3
InChI key
YHRFMOFYYPMQBE-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)