주요 문서
754234
Sigma-Aldrich
Dichlorobis[(2,6-diisopropylphenyl)imido](1,2-dimethoxyethane)molybdenum(VI)
동의어(들):
Bis(N-2,6-diisopropylaniline)dimethoxyethane molybdenum dichloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C28H44Cl2MoN2O2
CAS Number:
Molecular Weight:
607.51
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352300
PubChem Substance ID:
양식
solid
반응 적합성
core: molybdenum
reagent type: catalyst
mp
130-135 °C
SMILES string
COCCOC.CC(C)c1cccc(C(C)C)c1N=[Mo](Cl)(Cl)=Nc2c(cccc2C(C)C)C(C)C
InChI
1S/2C12H17N.C4H10O2.2ClH.Mo/c2*1-8(2)10-6-5-7-11(9(3)4)12(10)13;1-5-3-4-6-2;;;/h2*5-9H,1-4H3;3-4H2,1-2H3;2*1H;/q;;;;;+2/p-2
InChI key
HYZBNVVVUKPSEN-UHFFFAOYSA-L
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)