주요 문서
754137
Sigma-Aldrich
2-Phenyl-1,2,3,4-tetrahydroquinoxaline
95%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C14H14N2
CAS Number:
Molecular Weight:
210.27
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
95%
양식
solid
mp
94-99 °C
작용기
phenyl
SMILES string
C1Nc2ccccc2NC1c3ccccc3
InChI
1S/C14H14N2/c1-2-6-11(7-3-1)14-10-15-12-8-4-5-9-13(12)16-14/h1-9,14-16H,10H2
InChI key
GMCNTPSVIZBYSH-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Skull and crossbonesEnvironment
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)