주요 문서
304352
Sigma-Aldrich
2,3,4-Trifluoroaniline
98%
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
5 G
₩30,247
₩30,247
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
5 G
₩30,247
About This Item
Linear Formula:
F3C6H2NH2
CAS Number:
Molecular Weight:
147.10
Beilstein:
3245609
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
₩30,247
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
Quality Level
분석
98%
양식
liquid
refractive index
n20/D 1.486 (lit.)
bp
92 °C/48 mmHg (lit.)
density
1.393 g/mL at 25 °C (lit.)
작용기
fluoro
SMILES string
Nc1ccc(F)c(F)c1F
InChI
1S/C6H4F3N/c7-3-1-2-4(10)6(9)5(3)8/h1-2H,10H2
InChI key
WRDGNXCXTDDYBZ-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Study on synthesis of 2,3,4-trifluoroaniline was reported.[1]
애플리케이션
2,3,4-Trifluoroaniline was used in preparation of diethyl 2-(2,3,4-trifluoro)-phenylaminomethylene malonate.[2]
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
154.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
68 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Study on Synthesis of 2, 3, 4-Trifluoroaniline.
Tai-biaoZ, et al.
Fine Chemicals / ????, Z1-Z1 (2007)
Thermochemical reaction of 7-azido-1-ethyl-6, 8-difluoroquinolone-3-carboxylate with heterocyclic amines. An expeditious synthesis of novel fluoroquinolone derivatives.
Leyva S and Leyva E.
Tetrahedron, 63(9), 2093-2097 (2007)