주요 문서
753963
Sigma-Aldrich
PBTTT-C12
greener alternative
동의어(들):
Poly[2,5-bis(3-dodecylthiophen-2-yl)thieno[3,2-b]thiophene]
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
250 MG
₩475,629
₩475,629
예상 입고일2025년 4월 21일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
250 MG
₩475,629
About This Item
Linear Formula:
(C38H54S4)n
CAS Number:
UNSPSC 코드:
12352103
NACRES:
NA.23
₩475,629
예상 입고일2025년 4월 21일세부사항
벌크 견적 요청
양식
powder
Quality Level
분자량
Mw 20,000-80,000
환경친화적 대안 제품 특성
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
환경친화적 대안 카테고리
반도체 특성
(mobility=0.2-0.6 cm2/V·s)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of the 12 Principles of Green Chemistry. This product has been enhanced for energy efficiency. Click here for more information.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서
Thin, lightweight, and flexible electronic devices meet widespread demand for scalable, portable, and robust technology.