주요 문서
752754
Sigma-Aldrich
Tetraisopropyl vinylidenediphosphonate
technical grade, 70%
동의어(들):
VDPE, Vinylidene-1,1-diphosphonic acid tetraisopropyl ester
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C14H30O6P2
CAS Number:
Molecular Weight:
356.33
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352108
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Grade
technical grade
분석
70%
양식
liquid
반응 적합성
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
SMILES string
CC(C)OP(=O)(OC(C)C)C(=C)P(=O)(OC(C)C)OC(C)C
InChI
1S/C14H30O6P2/c1-10(2)17-21(15,18-11(3)4)14(9)22(16,19-12(5)6)20-13(7)8/h10-13H,9H2,1-8H3
InChI key
IPUAADANTWKVJD-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
No data available
Flash Point (°C)
No data available
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
Slide 1 of 1
1 of 1