주요 문서
751383
Sigma-Aldrich
4′-Bromo-4-nitrostilbene
97%
동의어(들):
1-Bromo-4-[2-(4-nitrophenyl)ethenyl]benzene
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C14H10BrNO2
CAS Number:
Molecular Weight:
304.14
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
97%
양식
solid
mp
195-200 °C
SMILES string
[O-][N+](=O)c1ccc(\C=C\c2ccc(Br)cc2)cc1
InChI
1S/C14H10BrNO2/c15-13-7-3-11(4-8-13)1-2-12-5-9-14(10-6-12)16(17)18/h1-10H/b2-1+
InChI key
DFAOJKUHONBIMN-OWOJBTEDSA-N
픽토그램
CorrosionExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)