주요 문서
748250
Sigma-Aldrich
2-Bromo-4-methylthiazole
96%
동의어(들):
2-Bromo-4-methyl-1,3-thiazole
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C4H4BrNS
CAS Number:
Molecular Weight:
178.05
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
96%
양식
liquid
refractive index
n20/D 1.572
density
1.654 g/mL at 25 °C
SMILES string
Cc1csc(Br)n1
InChI
1S/C4H4BrNS/c1-3-2-7-4(5)6-3/h2H,1H3
InChI key
KLFWJAAGXUDNIS-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
CorrosionExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
194.0 °F
Flash Point (°C)
90 °C
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)