주요 문서
747874
Sigma-Aldrich
5-Chloropyridine-2-carboxaldehyde
97%
동의어(들):
5-Chloro-2-pyridinecarboxaldehyde, 5-Chloropicolinaldehyde, 5-Chloropyridine-2-carbaldehyde
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 G
₩100,688
₩100,688
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
1 G
₩100,688
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C6H4ClNO
Molecular Weight:
141.56
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
₩100,688
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
Quality Level
분석
97%
양식
powder
mp
61-66 °C
작용기
aldehyde
chloro
SMILES string
Clc1cnc(cc1)C=O
InChI
1S/C6H4ClNO/c7-5-1-2-6(4-9)8-3-5/h1-4H
InChI key
YYLBDBOSXXSZQQ-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)