주요 문서
699071
Sigma-Aldrich
3-Methylpyridine-2-carboxaldehyde
97%
동의어(들):
3-Methylpyridine-2-carbaldehyde
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 G
₩189,602
₩189,602
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
1 G
₩189,602
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C7H7NO
CAS Number:
Molecular Weight:
121.14
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
₩189,602
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
분석
97%
양식
liquid
refractive index
n20/D 1.538
density
1.080 g/mL at 25 °C
작용기
aldehyde
SMILES string
Cc1cccnc1C=O
InChI
1S/C7H7NO/c1-6-3-2-4-8-7(6)5-9/h2-5H,1H3
InChI key
JDYVLWWFVYNMTN-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
165.0 °F
Flash Point (°C)
73.9 °C
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)