주요 문서
747807
Sigma-Aldrich
CyJohnPhos Pd G2
동의어(들):
Chloro(2-dicyclohexylphosphino-1,1′-biphenyl)[2-(2′-amino-1,1′-biphenyl)]palladium(II), CyJohnPhos-G2, CyJohnPhos-Pd-G2
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
500 MG
₩245,427
1 G
₩411,177
₩245,427
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
500 MG
₩245,427
1 G
₩411,177
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C36H41ClNPPd
CAS Number:
Molecular Weight:
660.56
MDL number:
UNSPSC 코드:
12161600
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
₩245,427
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
양식
solid
특징
generation 2
반응 적합성
core: palladium
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: catalyst
reaction type: Cross Couplings
mp
178-183 °C (decomposition without melting)
작용기
phosphine
SMILES string
NC1=CC=CC=C1C2=CC=CC=C2[Pd]Cl.P(C3CCCCC3)(C4=C(C5=CC=CC=C5)C=CC=C4)C6CCCCC6
InChI
1S/C24H31P.C12H10N.ClH.Pd/c1-4-12-20(13-5-1)23-18-10-11-19-24(23)25(21-14-6-2-7-15-21)22-16-8-3-9-17-22;13-12-9-5-4-8-11(12)10-6-2-1-3-7-10;;/h1,4-5,10-13,18-19,21-22H,2-3,6-9,14-17H2;1-6,8-9H,13H2;1H;/q;;;+1/p-1
InChI key
PLKOENXOQXWSIL-UHFFFAOYSA-M
관련 제품
제품 번호
설명
가격
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서
Buchwald precatalysts and ligands are bulky electron-rich dialkylbiaryl phospine-based catalysts and structurally related ligands that improve reactivity in Pd-catalyzed cross - coupling reactions