양식
nanowires
powder
반응 적합성
reagent type: catalyst
core: cobalt
직경 × 길이
200-300 nm × 100-200 μm
저장 온도
2-8°C
InChI
1S/Co
InChI key
GUTLYIVDDKVIGB-UHFFFAOYSA-N
애플리케이션
신호어
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1B - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
Storage Class Code
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
이미 열람한 고객